Learn More
Thermo Scientific™ Disque d’optochine (disque P)
Code produit 11429858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
1 cartouche/bte.
5 cartouches /bte.
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
11429858 5 cartouches /bte. 250 pièces
11903842 1 cartouche/bte. 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0001B
 Article restreint
En stock
Le disque d’optochine oxoid Thermo Scientific™ est destiné à la différenciation du Streptococcus pneumoniae .
Le disque d’optochine oxoid Thermo Scientific™ est destiné à la différenciation du Streptococcus pneumoniae .
Différenciez le Streptococcus pneumoniae des autres streptocoques à l’aide du disque d’optochine Oxoid™ de Thermo Scientific™. Les disques d’optochine sont des disques en papier préimprégnés d’optochine (chlorhydrate d’éthylhydrocupréine), ce qui constitue une alternative pratique et fiable au test de solubilité de la bile. Les pneumococciares sont sensibles à l’optochine de sorte qu’une culture affiche une zone d’inhibition autour du disque imprégné, tandis que les streptocoques se développent jusqu’au bord du disque ou, à l’occasion, montrent une très petite zone d’inhibition.
Alertes de commande :
5 μg. 50 Disques/Cartouche. 1 cart./boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Optochine (chlorhydrate d’éthylhydropéripréine)
Concentration 5 µg
Type de produit Disque Optochin
Type de test Différenciation de Streptococcus pneumoniae par rapport à d’autres streptocoques
Matériau Papier
Type d’emballage 5 cartouches /bte.
Quantité 50 disques / cartouche
Espèces Streptococcus pneumoniae