Learn More
Thermo Scientific™ Disque d’optochine (disque P)
Description
Le disque d’optochine oxoid Thermo Scientific™ est destiné à la différenciation du Streptococcus pneumoniae .
Différenciez le Streptococcus pneumoniae des autres streptocoques à l’aide du disque d’optochine Oxoid™ de Thermo Scientific™. Les disques d’optochine sont des disques en papier préimprégnés d’optochine (chlorhydrate d’éthylhydrocupréine), ce qui constitue une alternative pratique et fiable au test de solubilité de la bile. Les pneumococciares sont sensibles à l’optochine de sorte qu’une culture affiche une zone d’inhibition autour du disque imprégné, tandis que les streptocoques se développent jusqu’au bord du disque ou, à l’occasion, montrent une très petite zone d’inhibition.
Alertes de commande :
5 μg. 50 Disques/Cartouche. 1 cart./boîte
Specifications
Specifications
| Agents antimicrobiens | Optochine (chlorhydrate d’éthylhydropéripréine) |
| Concentration | 5 µg |
| Type de produit | Disque Optochin |
| Type de test | Différenciation de Streptococcus pneumoniae par rapport à d’autres streptocoques |
| Matériau | Papier |
| Type d’emballage | 1 cartouche/bte. |
| Quantité | 50 disques / cartouche |
| Espèces | Streptococcus pneumoniae |