Learn More
Hirschmann Instruments™ Distributeur Opus™
Code produit 10752794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10752794 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10752794 Fournisseur Hirschmann Instruments™ Code fournisseur 9581020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3096.25€
    2366.00€ / 1 pièces
    Économisez 730.25€
    23% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantit une excellente précision lors de la distribution en série. Distributeur Hirschmann Instrument™ opus™ pour une distribution motorisée directement à partir du flacon de réactif
  • Module d’écran tactile pour distributeur avec protection UV marron
  • Avec filetage A 45 mm, 3 adaptateurs, 1 unité de décharge de distribution, 1 alimentation
  • Avec système de recirculation des réactifs
  • Certification de conformité
  • Série et interface USB
Spécification
Volume (métrique) 20 mL
Affichage Écran tactile TFT
Tension 100/240 V