Learn More
Hirschmann™ Titrateur Opus™
Description
- Contrôle et distribution électroniques des volumes
- Une fenêtre de protection lumineuse pour le bloc-vanne est également incluse dans la livraison
- L’impulsion de titration déclenchée par le moteur permet d’obtenir une rupture de gouttelette de 10 μl pour la détermination de précision
- Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
- Rotation libre
- Écran tactile TFT avec menu convivial
- Mémoire de méthode pour neuf procédures de titration différentes avec stockage de tous les paramètres
- Interface USB et RS232 pour connexion PC
- Intégration possible dans les procédures automatisées
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Écran tactile TFT |
| Volume (métrique) d’échantillon | 50 ml |
| Tension | 100/240 V |