Learn More
Hirschmann™ Distributeur Opus™
Code produit 11692269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11692269 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11692269 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9581010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3123.75€
    2366.00€ / 1 pièces
    Économisez 757.75€
    24% de réduction
En stock
Distribue directement à partir du flacon de réactif à l’aide d’un système motorisé de recirculation des réactifs. Hirschmann Instruments™ Opus™ Le distributeur assure des résultats constants grâce à sa commande électronique.
  • Contrôle et distribution électroniques des volumes
  • Une fenêtre de protection lumineuse pour le bloc-vanne est également incluse dans la livraison
  • Écran tactile TFT avec menu convivial
  • Mémoire de méthode pour neuf procédures de distribution différentes avec stockage de tous les paramètres
  • Distribution en série jusqu’à 9999 fois
  • Fonction standard pas-à-pas
  • Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
  • Rotation libre
  • Matériaux de qualité supérieure et étanchéité fiable des pistons, même dans le cas de milieux problématiques
  • Cylindre en verre marron disponible pour les milieux sensibles à la lumière
  • Interface USB et RS232 pour connexion PC
  • Intégration possible dans les procédures automatisées
Spécification
Précision 0,6%
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon électronique
Volume (métrique) 10 ml
Affichage Écran tactile TFT
Comprend Type de fiche EU, US, UK
Tension 100/240 V