Learn More
Hirschmann™ Interrupteur manuel pour distributeur Opus™
Code produit 10401541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Touche manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10401541 Touche manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10401541 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9564001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.05€
    71.30€ / 1 pièces
    Économisez 34.75€
    32% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Interrupteur manuel pour déclencher à distance l’étape de distribution avec un distributeur Opus™.
  • Pour Opus™
  • Programmable
Spécification
À utiliser avec (application) Démarrage de l’opération de dosage (pour les unités de base 10 + 20 + 50 ml)
Nb par paquet 1/boîte
Type Touche manuelle