Learn More
Hirschmann™ Distributeur Opus™
Code produit 10033413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10033413 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10033413 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9581050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4840.00€
    2366.00€ / 1 pièces
    Économisez 2474.00€
    51% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantit une excellente précision lors de la distribution en série. Distributeur Hirschmann Instrument™ opus™ pour une distribution motorisée directement à partir du flacon de réactif
  • Disponibles en trois volumes différents
  • Module d'écran tactile pour distributeur avec protection UV marron
  • Contrôle électronique total
  • Avec système de recirculation des réactifs
  • Série et interface USB
Spécification
Précision 0,6%
Type de produit Distributeur Opus
Volume (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Pour une distribution motorisée directement à partir du flacon de réactif
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz