Learn More
Hirschmann™ Interrupteur à pédale Opus™
Code produit 10401731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10401731 Bleu, noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10401731 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9564002
Expédition estimée: 16-12-2026
Interrupteur à pédale pour déclencher la distribution et la titration.
  • Permet un fonctionnement sans les mains
  • Programmation de l’interrupteur variable
  • Accessoire
  • Convient aux distributeurs et unités de titration Opus™
  • Câble de connexion inclus
Spécification
Couleur Bleu, noir
À utiliser avec (équipement) Distributeurs et unités de titration Opus
À utiliser avec (application) Fonctionnement sans les mains
Comprend Câble de branchement
Type Pédale