Learn More
Hirschmann™ Plateforme système Opus™
Code produit 10105103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10105103 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10105103 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9586001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.45€
    165.59€ / 1 pièces
    Économisez 83.86€
    33% de réduction
En stock
Pour un travail fiable avec les unités Opus et un montage sécurisé de tous les flacons de laboratoire jusqu’à 2000 ml.
  • De couleur grise
  • Pour flacons jusqu’à 2000 ml de capacité et 135 mm de diamètre
  • Surface de dépôt antidérapante
  • Comprend un guide-câble
  • Accessoire
Spécification
Couleur Gris
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (équipement) Unité de commande Opus
À utiliser avec (application) Support sécurisé des flacons
Comprend Guide-câble
Type Plate-forme système