Learn More
Hirschmann™ Titration opus™
Code produit 11328871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11328871 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11328871 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9582010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2541.00€
    1924.00€ / 1 pièces
    Économisez 617.00€
    24% de réduction
En stock
Garantit une excellente précision lors de la distribution en série. Le distributeur est destiné à la distribution à moteur directement à partir du flacon de réactif.
  • Contrôle et titration électroniques des volumes
  • Une fenêtre de protection lumineuse pour le bloc-vanne est également incluse dans la livraison
  • Écran tactile TFT avec menu convivial
  • Mémoire de méthode pour neuf procédures de titration différentes avec stockage de tous les paramètres
  • Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
  • Rotation libre
  • Matériaux de qualité supérieure et étanchéité fiable des pistons, même dans le cas de milieux problématiques
  • Interface USB et RS232 pour connexion PC
  • Intégration possible dans les procédures automatisées
  • Certification conforme
  • Disponibles en trois volumes différents
Spécification
Précision 0,6%, 0,2%
Type de produit Titration électronique de flacons
Description Titration opus™, titration motorisée de la partie supérieure du flacon avec système de recirculation des réactifs
Volume (métrique) 10 mL
Affichage Écran tactile TFT
À utiliser avec (équipement) Flacon
Comprend Type de prise EU, US, UK ; 3 adaptateurs à filetage (A 32, A 38, S 40)
Incréments 0,01 mL
Quantité 1 de chaque
Tension 240 V