Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange G
Code produit 10371691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10371691 10 g Flacon en verre 10g
10248433 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371691 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 416550100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1936-15-8
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.36
Numéro MDL MFCD00012457
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
CID PubChem 131850556
Nom IUPAC (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-acide disulfonique ; sodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange G
Point de fusion 141.0°C
Note relative au nom Pure
Beilstein 16, 300
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Poids de la formule 452.35
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g