Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange II
Code produit 10677411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10677411 25 g Flacon en verre 25g
10330724 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10677411 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 416560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.324 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 633-96-5
Formule moléculaire C16H11N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 350.324
Numéro MDL MFCD00011657
Clé InChI IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 44135675
Nom IUPAC Sodium ; 4-[2-(2-oxonaphthalen-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange II
Point de fusion 164.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 0.93 to 0.98 (P-15/P+15)
Bio. colorant Certification Pass
Teneur en colorant 85% min.
Beilstein 16, 274
Merck Index 15, 6953
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L (30°C).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 480 to 486nm (c=0.01 g/l, H2O)
Poids de la formule 350.32
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Bleu à vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orange(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.