Learn More
KARTELL Tuyau orange K32
Code produit 10745972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10745972 10 mm 10m
10429951 6 mm 10m
10368461 8 mm 10m
10440142 12 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10745972 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0386700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    69.35€ / 10m
    Économisez 8.65€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Le tuyau orange K32 est utile pour les gaz, les liquides non corrosifs et les acides de concentration moyenne.
Caoutchouc rouge. Pour les gaz, les liquides non corrosifs et les acides de concentration moyenne Disponible en différentes tailles Kartell Code article 0386000 à 0386800. Température : +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,39 in
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (impériale) externe 0,55 in
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Longueur totale (impériale) 32,81 in
Longueur totale (métrique) 10 m
Stérilité Non stérile
Couleur Orange
Type de produit tuyau en caoutchouc