Learn More
Bochem™ Tabouret en plastique orange
Code produit 10122511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Diamètre (métrique) de la base:
450 mm
Hauteur (métrique):
420 mm
Matériau:
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) de la base Hauteur (métrique) Matériau Conditionnement
10122511 Orange 450 mm 420 mm Plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122511 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8003
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
En plastique. Le tabouret en plastique orange BOCHEM™ maintient les fournitures à portée de main.
  • Contrôle de sécurité GS
Spécification
Type de produit Tabouret
Couleur Orange
Diamètre (métrique) de la base 450 mm
Diamètre (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 420 mm
Quantité 1 de chaque
Matériau Plastique