Learn More
Spectrum™ Labs Polypropylène orange / blanc avec bouchon apparié standard et lesté
Code produit 11570910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570910 20/boîte 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570910 Fournisseur Spectrum™ Labs Code fournisseur 132753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    283.00€ / 20 pièces
    Économisez 29.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Peut être utilisé en conjonction avec un bouchon ordinaire pour obtenir une position verticale de la tubulure de dialyse, ce qui augmente le taux de dialyse
Peut être utilisé en conjonction avec un bouchon ordinaire pour obtenir une position verticale de la tubulure de dialyse, ce qui augmente le taux de dialyse. Le bouchon en polypropylène contient un barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone et lavé à l’acide, qui est intégré sur le côté inverse. Ne pas utiliser avec un ester de cellulose ou une tubulure en PVDF.
Spécification
Type de produit Bouchon standard et lesté apparié
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon standard et lesté apparié
Couleur Orange / Blanc
Méthode de stérilisation Autoclavables
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Quantité 20/boîte
À utiliser avec (application) Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard