Learn More
Orantinib, MedChemExpress
Code produit 16474018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474018 10 mg
16420377 50 mg
16415016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16474018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10517
MedChemExpress Orantinib (SU6668; TSU-68) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with Kis of 2.1 μM, 8 nM and 1.2 μM for Flt-1, PDGFRβ and FGFR1, respectively.
Orantinib (SU6668
Spécification
Nom chimique ou matériau Orantinib
Forme physique Powder
CAS 252916-29-3
Couleur Deep Yellow
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H18N2O3
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme SU6668 TSU-68
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.22 mM)
SMILES CC1=C(/C=C2C3=CC=CC=C3NC/2=O)NC(C)=C1CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 310.35
Poids de la formule 310.35
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research