Learn More
Grant Instruments™ Agitateur de plateforme orbitale multi-fonction PSU-20i
Code produit 12377627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
20 à 250 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
12377627 20 à 250 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12377627 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PSU20i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1770.00€ / 1 pièces
    Économisez 215.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur orbital multi-fonctions PSU-20i, puissant et efficace, contrôlé par microprocesseur, fournissant tout ce qui est nécessaire pour mélanger vos échantillons - rotation, va-et-vient et vibration. Cela permet d’optimiser le mélange, que ce soit dans les flacons, béchers, boîtes de Pétri ou autres récipients de laboratoire.
  • Les fonctions de mouvement orbital (20 à 250 tr/min), de mouvement de va-et-vient (20 à 250 tr/min) et de vibration sont toutes présentes dans un seul produit
  • Charge maximale de 8 kg
  • Séquence entièrement programmable pouvant utiliser une ou toutes les fonctions
  • 6 plateformes interchangeables pour récipients d’un volume allant jusqu’à 1 000 ml, y compris une plateforme à plusieurs niveaux pour accueillir un grand nombre de microplaques, boîtes de Petri et sacs de culture
  • Rotation réciproque : Angle de braquage de 0 à 360º, par incréments de 30 degrés
  • Vibration : Angle de braquage de 0 à 5º, par incréments de 1 degré
La plateforme réglable (PUP-330), illustrée ci-dessus, est vendue séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 20 mm
Vitesse de rotation 20 à 250 tr/min
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères