Learn More
Grant Instruments™ Bain à agitation linéaire et orbitale OLS Aqua Pro
Code produit. 15345802
Click to view available options
Orbite:
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15345802
Marque: Grant Instruments™ OLS26
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le mécanisme d’agitation orbital et linéaire breveté et combiné de l’OLS26 permet d’optimiser l’aération et les forces de cisaillement, pour des résultats reproductibles.
  • Température ambiante +5°C jusqu’à 99°C
  • Faites fonctionner jusqu’à 0°C grâce au refroidissement
  • Minuteur et préréglages
  • Robinet de vidange et couvercle transparent
  • Modèles 120 V et 230 V disponibles
  • Intensité et vitesse d’agitation réglables jusqu’à 200 tr/min
  • Plateau universel et couvercle en polycarbonate inclus de série
  • L’OLS26 combine une agitation orbitale et linéaire réglable dans un seul bain
  • Excellentes performances de température avec stabilité et homogénéité à ± 0,1°C
  • Étalonnage par l’utilisateur en deux points pour une précision optimale
  • Passage facile du mouvement orbital au mouvement linéaire, il suffit de faire pivoter le plateau porteur à 180 degrés
  • Le mécanisme d’agitation discret optimise la zone de travail
  • Plateaux d’agitation faciles à insérer et à retirer même lorsqu’ils sont chargés
  • Large gamme de plateaux d’agitation accessoires pour assurer un excellent maintien des récipients les plus couramment utilisés
  • Affichage double indiquant la température et la vitesse d’agitation
  • Intensité et vitesse d’agitation réglables
  • Alarme haute température et seuil de coupure définis par l’utilisateur
  • Protection avancée contre le démarrage/fonctionnement à sec
  • Minuteur de 1 à 999 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 9 mm
Vitesse de rotation 20 à 200 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5°C à 99°C (0°C à 99°C avec refroidissement)
Capacité 26 L
Type de produit Bain à agitation linéaire et orbitale
Plage de températures (impériale) 41°F à 210,2°F
Résolution de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température À 70°C, ± 0,1°C
Profondeur (métrique) 565 mm
Hauteur (métrique) 325 mm
Largeur (métrique) 335 mm
Modèle Orbitale Grant Instruments OLS Aqua Pro
Comprend Bain à agitation, plateau d’agitation universel, couvercle en polycarbonate