Learn More
IKA™ Agitateur orbital
GREENER_CHOICE
Code produit 10316411 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Capacité de charge (métrique):
2 kg
7,5 kg
Affichage:
Affichage LED
LCD
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité de charge (métrique) Affichage unitSize
10316411 KS 130 Basic 2 kg Affichage LED 1 pièce
10449792 KS 130 Control 2 kg Affichage LED 1 pièce
10706202 KS 260 Basic 7,5 kg LCD 1 pièce
10459792 KS 260 Control 7,5 kg LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10316411 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0002980000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prend en charge presque toutes les formes et tailles de récipients avec une large gamme de combinaisons de fixations. Les agitateurs orbitaux IKA™ sont disponibles dans un grand nombre de modèles, proposant des fonctionnalités qui permettent de répo
Les agitateurs orbitaux KS sont livrés avec de nombreuses combinaisons de fixations pour convenir à presque toutes les formes et tailles de récipients. Les fixations ne sont pas incluses. Veuillez commander séparément.
Les modèles KS 130 sont des agitateurs orbitaux petits et silencieux qui assurent une longue durée de vie avec un mouvement de pivotement idéal, pour un poids de secouage maximal de 2 kg.
Les modèles KS 260  sont des agitateurs orbitaux plats et compacts avec un mouvement de pivotement idéal, pour un poids de secouage maximal de 7,5 kg.
KS 130/260 Base :
  • Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
  • L’affichage de la ligne LED indique le réglage de la vitesse et de la durée
KS130/260** Contrôle:
  • Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
  • Un affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
  • Horloge de commutation électronique de l’heure : 0 à 9 h 59 min ou fonctionnement continu (sans fin)
  • Avec positionnement de point final intégré (pour l’échantillonnage automatisé contrôlé par robot)
  • Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec LabWorldSoft &Trade ;
**Version spéciale avec sens de rotation inversé sur demande
KS 501 Numérique :  Agitateur orbital de laboratoire à profil bas avec un design agréable, une grande surface de montage et une capacité de charge allant jusqu'à 15 kg.
  • Contrôle de vitesse variable en continu de 0 à 300 tr/min
  • Affichage numérique
  • Diamètre orbital 30 mm
  • Idéal pour les récipients d'un volume supérieur à 250 mL (flacons ronds, flacons Erlenmeyer, flacons de culture et bouteilles de culture).
  • Idéal pour les tests de croissance biologique et microbiologique et pour la production de solutions mères
  • Fonctionnement continu (sans fin) garanti même avec des charges extrêmes
  • Comprend une minuterie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 2 kg
Vitesse de rotation 80 à 800 tr/min
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Puissance 45 W
Type de produit Agitateur orbital
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 316 mm
Hauteur (métrique) 98 mm
Largeur (métrique) 270 mm
Poids (métrique) 8,8 kg
Type de contrôleur Analogique
Modèle KS 130 Basic
Affichage Affichage LED
Plage de durée 5 à 50 min