Learn More
Orcéine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469806 5 g 5g
11459806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20294.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Colorant rouge utilisé en microscopie comme mordant pour la coloration des flagelles, ainsi que pour la détection des tissus élastiques dans les expectorations.
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1400-62-0
Formule moléculaire C28H24N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 500.507
Numéro MDL MFCD00062310
Clé InChI VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
CID PubChem 5386447
Nom IUPAC 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-méthylanilino)-1,9-diméthyldibenzofurane-3,7-dione
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orcein
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water.
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orcein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orcein
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.