Spécification
| Nom chimique ou matériau | Orcinol |
| Couleur | Beige à Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ∽98 % |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 142.2 |
| Pourcentage de pureté | 99.6% |
| Forme physique | Poudre |