Learn More
Orcinol monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745231 100 g Flacon en verre 100g
10664792 25 g Flacon en verre 25g
10125303 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10745231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129551000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6153-39-5 | C7H8O2·H2O | 142.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-39-5
Formule moléculaire C7H8O2·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Numéro MDL MFCD00149092
Clé InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
CID PubChem 3083941
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol ; Hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orcinol monohydrate
Point de fusion 56.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 290.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 06, 882
Merck Index 14, 6864
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light brown
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orcinol monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.