Learn More
Orexin 2 Receptor Agonist, MedChemExpress
Code produit 16477586
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477586 100 mg
16463697 50 mg
16440188 5 mg
16417728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19320
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Orexin 2 Receptor Agonist
CAS 1796565-52-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H34N4O5S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.54 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C)=C1)NCCNC2=CC(NS(C3=C(OC)C=CC(C4=CC(C(N(C)C)=O)=CC=C4)=C3)(=O)=O)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 586.7
Poids de la formule 586.7
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation