Learn More
Org-26576, MedChemExpress
Code produit 16436027
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16436027 5 mg
16424556 100 mg
16413308 10 mg
16409846 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16436027 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101216
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Specifications
Nom chimique ou matériau Org-26576
CAS 1026791-61-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12N2O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 98.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation