Learn More
Org41841, MedChemExpress
Code produit 16455637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16455637 5 mg
16432898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16455637 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100271
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.
Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Org41841
CAS 301847-37-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N4O2S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (248.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C3=CC=CC(OC)=C3)N=C(SC)N=C2S1)NC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 402.53
Poids de la formule 402.53
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism