Learn More
Quickfit™ Kit de chimie organique 27BU
Code produit 12433461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de chimie organique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12433461 Kit de chimie organique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12433461 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur 27BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    380.74€ / 1 pièces
    Économisez 63.26€
    14% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Kit de chimie organique idéal pour une utilisation dans les écoles, les collèges et les universités. Le kit de chimie organique Quickfit™ 27BU est parfait pour initier les élèves aux principales techniques de chimie organique.
Kit de chimie organique idéal pour une utilisation dans les écoles, collèges et universités. Quickfit™ Le kit de chimie organique 27BU est parfait pour initier les élèves aux principales techniques de chimie organique.
  • Le kit Quickfit™ le plus apprécié pour les écoles, les collèges et les universités
  • Comprend neuf éléments de base de la verrerie Quickfit™, tous dotés de bouchons de connexion en verre de taille 14/23 pour une compatibilité optimale
  • Permet la construction d’au moins 8 ensembles, y compris la distillation à la vapeur, le reflux avec addition et préparation
  • Échelle basée sur les quantités de matériaux de départ allant jusqu’à 30 g
  • Logés dans une boîte en carton robuste avec revêtement en caoutchouc mousse pour protéger le produit pendant le stockage et le transit
  • Fourni avec un CD-ROM contenant des détails pratiques sur certains ensembles types
Spécification
Comprend Flacon en forme de poire, Stillhead, condenseur Liebig, adaptateur de bouchon à vis, adaptateur de récepteur, tube d’entrée de fuite d’air/vapeur, entonnoir de vidange avec robinet Rotoflo GP, bouchon, thermomètre
Type de produit Kit de chimie organique