Learn More
3M™ Moniteurs de vapeur organiques
Code produit 15730018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Moniteur de vapeur organique
Moniteur de vapeur organique avec analyse prépayée
Moniteur de vapeur organique uniquement
Surveillance des vapeurs organiques avec section de secours et analyse
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
15730018 Moniteur de vapeur organique 5 pièces
15720038 Moniteur de vapeur organique avec analyse prépayée 5 pièces
10054324 Moniteur de vapeur organique uniquement 10 pièces
15779767 Surveillance des vapeurs organiques avec section de secours et analyse 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15730018 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000144896
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les moniteurs légers et autonomes enregistrent les concentrations moyennes de vapeur pondérée dans le temps (TWA) dans les usines et les laboratoires industriels, histologiques, cytologiques et cliniques
  • Assure un faible coût par test. L’échantillonnage à court terme et par quarts de travail peut être effectué facilement pour vous permettre de quantifier l’exposition à la vapeur pour chaque employé, catégorie d’emploi ou zone.
  •  
  • Utilisation
  •  
    • Pour l’utiliser, retirez simplement un moniteur de son emballage et fixez-le à des vêtements près de la zone de respiration
    • Pour surveiller une zone de travail spécifique, placez le moniteur dans un endroit où le flux d’air n’est pas obstrué
    • Après surveillance, scellez le badge avec le bouchon fourni ; replacez-le dans l’emballage ; enregistrez l’heure, la date et les vapeurs à analyser ; et envoyez-le au laboratoire pour analyse†
    •  
    • Applications
    • Échantillonnage et dépistage périodiques des zones et des emplois dangereux ; indication des points problématiques ; vérification de la ventilation ; tenue de dossiers de santé précis des employés.
    • Types de moniteurs
      • Les moniteurs 3500 et 3510 sont conçus pour fournir des mesures précises de la concentration des TWA sur une période de huit heures. Les moniteurs 3500 et 3520 vous permettent de collecter des données pour analyse par un laboratoire indépendant. Les moniteurs 3510 et 3530 incluent l’analyse prépayée pour un maximum de trois composés par badge
      • Les moniteurs 3520 et 3530 sont conçus avec une section de secours spéciale pour l’échantillonnage des environnements qui comprennent des composés tels que l’acétone, le chlorure de méthylène et l’alcool isopropylique
      • L’acétone, la méthyléthylcétone et l’acétate de vinyle peuvent présenter une récupération réduite lorsqu’ils sont échantillonnés dans une humidité relative élevée. Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
      • Réf. 3M : 3500, 3510, 3520,3530
      Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
    Informations sur la commande
    Les données sont disponibles auprès de 3M sur la vitesse d’échantillonnage et la plage de mesure pour plus de 135 vapeurs que ces moniteurs peuvent échantillonner. Contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific au +1-800 -772-6733 pour obtenir une liste complète des composés organiques échantillonnés.
    Compliance
    Les moniteurs répondent ou dépassent les exigences de précision OSHA à ±25 % pour de nombreux contaminants en milieu de travail.
    Le service d’analyse analysera uniquement les composés indiqués dans le tableau d’analyse des composés 3M. Jusqu’à trois des composés répertoriés peuvent être analysés par chaque moniteur avec une analyse prépayée. Pour l’analyse des composés non répertoriés, contactez votre représentant du service clientèle Fisher au+1-800772 6733.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Noir
    À utiliser avec (application) Échantillonnage et dépistage périodiques des zones et des emplois dangereux ; indication des points problématiques ; vérification de la ventilation ; tenue de dossiers de santé précis des employés
    Certifications/Conformité OSHA
    Substances à analyser détectables Vapeur organique
    Type de produit Moniteur de vapeur organique
    Modèle 3520