Learn More
Corning™ Logiciel de comptage des organoïdes pour le compteur de cellules Corning™
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Le logiciel de comptage d’organoïdes est livré avec une chambre de comptage de 0,2 mm, 20 μl et un code d’accès alphanumérique. Cette extension logicielle permet aux opérateurs de compteur de cellules Corning™ de capturer des données rapides de cultures cellulaires 3D en fonction de la morphologie de la structure. Les résultats sont visualisés dans l’interface d’application intuitive ou accessibles à distance en utilisant la connexion au cloud. Stockage illimité.
- Précis - propulsé par l’intelligence artificielle d’apprentissage automatique
- Multi-informatif - organoïdes par millilitre de solution et données de surface
- Rapide – analyse de trois secondes utilisant le traitement basé sur le cloud
- Économique et polyvalent - compatible avec les chambres de comptage standard de 0,1 mm et les chambres de comptage de 0,2 mm. Aucun consommable requis.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Logiciel de comptage de cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Compteur de cellules Corning™ |
| Comprend | 0,2 mm, 20 μl, chambre de comptage et code d’accès alphanumérique |