Learn More
MedChemExpress Oridonin
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 364.43 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 28957-04-2 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.86% |
| Solubilité | DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonyme | NSC-250682∣ Isodonol |
| Cible | Akt∣Bacterial |
| Show More |