Learn More
MedChemExpress Oridonin
Code produit 16471476
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471476 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471476 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0004
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Oridonin (NSC-250682), a diterpenoid isolated from Rabdosia rubescens, acts as an inhibitor of AKT, with IC50s of 8.4 and 8.9 μM for AKT1 and AKT2; Oridonin possesses anti-tumor, anti-bacterial and anti-inflammatory effects.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 364.43 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 28957-04-2
Type de produit Natural Products
Pureté 98.86%
Solubilité DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonyme NSC-250682∣ Isodonol
Cible Akt∣Bacterial
Quantité 200 mg