Learn More
B Braun™ Gamme Original Perfusor™
Code produit 10020234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,6 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10020234 1,6 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10020234 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 8723060
 Article restreint
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
En polyéthylène. B Braun™ Original Perfusor™ Ce câble est idéal pour une utilisation avec les pompes à seringue utilisées en perfusion jusqu'à une pression de < 2 barres.
  • Pour toutes les pompes à seringue utilisées dans la technologie de perfusion jusqu’à une pression <2 bars
    • Volume d’espace mort réduit
    • en polyéthylène
  • Approches Luer-Lock
    • Type standard : disponible en différentes longueurs
    • Type opaque : avec fil noir pour les médicaments sensibles à la lumière
    • Type protection contre les UV : avec fil orange-transparent pour les médicaments photosensibles
Spécification
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 1,0 mm
Longueur (métrique) 200 cm
Volume (métrique) 1,6 ml