Learn More
B Braun™ Seringue Original Perfusor™
Code produit 10294262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10294262 20 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10294262 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 8728615
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
En polypropylène. La seringue B Braun™ Original Perfusor™ complète les excellentes caractéristiques de transport de la pompe à seringue Perfusor™.
  • Pour une utilisation avec les pompes à seringue Perfusor™
  • En PP
  • Piston lisse en matériau synthétique, avec bague d’étanchéité double
  • Volume résiduel minimum
  • Graduation facile à lire résistante aux bavures
  • Sans latex / sans PVC
  • Adaptateur Luer-Lock
  • Conditionnement stérile individuel
Spécification
Certifications/Conformité ISO 10993 ou DIN EN 30993 et EN ISO 7886-2
Matériau Polypropylene
Couleur Transparent
Sans latex Oui
Graduations 1,0 mL
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (équipement) Pompes à seringue Perfusor™
Graduated Oui