Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 2001SC ROSS™
Code produit 17893980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Fill Solution, 5 x 60 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17893980 Fill Solution, 5 x 60 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17893980 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2001FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    364.52€ / 5 pièces
    Économisez 44.48€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Effectuez des mesures d’une grande pureté avec une précision et une justesse très élevées grâce à l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ 2001SC ROSS™.
Effectuez des mesures d’une grande pureté avec une précision et une justesse très élevées grâce à l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ 2001SC ROSS™. Associant des électrodes de détection du pH et des électrodes de référence, le modèle 2001SC fournit une réponse rapide pour les électrodes de pH en ligne.
Cette électrode est destinée à être utilisée dans une cuve à flux continu en inox Thermo Scientific Orion qui maintient l’électrode en position pour des résultats optimum.
  • Technologie ROSS brevetée
  • Système de référence platine sans chlorure d’argent
  • Réponse rapide pour les électrodes de pH en ligne
  • Système de référence sans dérive avec une précision de 0,02 pH
  • Cuve à flux continu spécialement conçue pour les échantillons à faible conductivité
  • Évite les problèmes de potentiels de jonction associés aux électrodes classiques
Eau ultra-pure, eau potable, solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (pH) 0,02
Diamètre (impériale) 0,5 po
Description Remplissez Solution , 5 x 60 ml
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Fill Solution, 5 x 60 mL
Dérive < 0,5 unité de pH pendant 30 jours
Électrolyte ROSS
Point isopotentiel pH 7
Longueur (impériale) du câble 5 po
Longueur (métrique) du câble 125 mm
Plage de pH 0,01 à 14,00
Pente 92 à 102 %
Gamme de température (impériale) De 32 à 212 ° F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Certifications/Conformité Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ stainless steel flow cell