Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer
Code produit 17151801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Analyseur d’ammoniaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17151801 Analyseur d’ammoniaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17151801 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2110XPEN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10720.00€
    9891.60€ / 1 pièces
    Économisez 828.40€
    7% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Control and optimize boiler ammonia levels with continuous, direct and precise ammonia measurements from the Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer.
Reduce operational costs while producing the highest purity steam with the Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammonia Analyzer. This analyzer provides continuous, direct and precise measurements for the control and optimization of boiler ammonia levels.
L’Orion 2110XP indique les changements de concentration en ammoniac les plus sensibles pour l’optimisation et le contrôle du condensat et de l’eau d’alimentation.
  • Sa détection précise permet un contrôle précis de l’ammoniaque en toute confiance : maintenez des taux d’alimentation en produit chimique corrects sans procéder à tâtons ou vous soucier de coûts d’exploitation excessifs
  • Mesures stables et sans dérive exigeant une maintenance minimale et éliminant la nécessité d’étalonnages fréquents, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent
  • Mesures d’ammoniac reproductibles et vérifiables à l’aide d’une technologie d’électrode ammoniac Orion™ supérieure se traduisant par un niveau de performance maximum
  • Conçue pour la spécificité de l’ammoniaque, la chimie unique offre des résultats hors pair sur une gamme étendue, sans les “effets limitatifs” du pH et de la conductivité
  • Facile à utiliser et à étalonner : l’Orion™ 2110XP vous guide tout au long du processus d’étalonnage pas à pas, garantissant la réussite de l’étalonnage la première fois et les fois suivantes
  • Gamme de détection de l’ammoniac de 0 à 10 ppm pour les résultats les plus directs et précis disponibles
  • Les mesures en ligne en continu garantissent des informations en temps réel pour la régulation optimale de l’alimentation en ammoniac sans coûts d’exploitation excessifs
  • Sélectif et sensible à l’ammoniac, notre système surpasse la performance des autres systèmes limités par le pH et la conductivité dans le suivi des taux d’ammoniac en chaudière en temps réel
Informations de commande pour analyseur d’ammoniac 2110XP
  • Kit de consommables annuel, n° de cat. 211050XP
  • Réactif, n° de cat. 181030
  • Tubulure de diffusion, n° de cat. 150060
  • Kit d’étalonnage, n° de cat. 2110XPCAL
  • Solutions-étalons, n° de cat. 181040
  • Électrode ammoniac, n° de cat. 100047
  • Électrode de référence, n° de cat. 210056
  • Solution de remplissage pour électrode de référence, n° de cat. 181073
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±15 % ou 30 ppb, selon la valeur la plus élevée
Précision (mV) ± (0,5 mV + 0,1 %)
Précision (température) ± 0,5°C
Sorties d’alarme 3
Sorties analogiques 2, isolé galvaniquement
Étalonnage Double additif connu
Matériau du coffret Valox 364
Certifications/Conformité Homologations CE, CSA, UL, FCC Classe A
Canaux 1
Détails de la communication Modbus avec module supplémentaire
Boucles de courant 2
Description Analyseur d’ammoniaque 2110XP avec boîtier de protection
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 35°C
Type Analyseur d’ammoniaque
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé personnalisé avec température, concentration, mV, codes d’erreur et invites pilotées par menu
Classification du boîtier Étanche ; IP66 ; NEMA 4X
Débit 40 ml/min.
Comprend Analyseur d’ammoniaque 2110XP avec électrode d’ammoniaque, électrode de référence (100056), sonde ATC (2100TP), kit de solutions-étalons d’ammoniaque, guide d’utilisation du CD et kit d’options
Pression d’arrivée 8 à 100 psig
Entrées 85/132 VCA 170/264 VCA
Type de clavier Membrane
Humidité relative max. 5 à 95 % sans condensation
Plages de mesure 0 à 10 ppm
Options de montage Fixation murale
Sorties 0 à 20 mA ; 4 à 20 mA
Gamme (mV) ± 1 999,9 m
Détails des relais 3 sorties de relais ; Charge de relais : 250 VAC ; 30 VDC ; 5 A
Résolution (mV) 0,1mV
Résolution (température) 0,1°C
Temps de réponse 95 % en moins de 2 minutes après l’injection d’une solution-étalon
Entrée des échantillons Raccord de tube NPTF 0,25 po
Flux d’échantillons 1
Température d’échantillon 5 à 45°C
Dimensions (L x l x H) 11 x 17 x 26 po (27 x 45 x 65cm)
Longueur (impériale) 11 po
Longueur (métrique) 27 cm
Largeur (impériale) 17 po
Largeur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 26 po
Hauteur (métrique) 65 cm
Tension 85 à 132 VAC ; 170 à 264 VAC
Ampérage 5A
Fréquence 0 à 60 Hz
Channel 1 Ammoniac
Channel 2 pH / potentiel d’oxydoréduction ou conductivité en option