Learn More
Analyseur de silice Orion™ 2230XP
Code produit 17765804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Limites de détection:
0,5 ppb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Limites de détection
17765804 0,5 ppb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17765804 Fournisseur Thermo Scientific Orion Code fournisseur 2230XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19105.00€
    15451.61€ / 1 pièces
    Économisez 3653.39€
    19% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Protégez les systèmes critiques et bénéficiez d’une surveillance continue en ligne de la silice réactive avec l’analyseur de silice Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP. Cet analyseur offre des performances en ligne et est conçu pour réduire la consommation de réactifs et le coût total de possession.
Caractéristiques du produit
  • Interface utilisateur simple offrant une navigation intuitive par menus
  • Le grand écran peut être facile à lire dans différentes conditions d’éclairage
  • Taille compacte permettant de monter l’analyseur sur panneau ou sur mur
  • L’utilisation de volumes de réactifs moindres réduit les coûts d’exploitation
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Moins de 5 % de la mesure ou ±0,5 ppb (la valeur la plus élevée prévalant), de 0 à 300 ppb. Moins de 10 % de la mesure entre 300 et 5 000 ppb.
Détails de la communication Protocole RS232 ASCII pour la création de rapports de données
Boucles de courant Deux 0/4-20 mA - Action directe ou inverse (isolé). Charge maximale : 900 ohms.
Description Analyseur de silice 2230XP
Limites de détection 0,5 ppb
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 45°C
Type Analyseur de silice
Classification du boîtier NEMA12 (armoire électronique), NEMA4X (armoire fluidique)
Débit 50 to 1 000 ml/min
Entrée / Sortie Tuyau flexible d’un diamètre extérieur de 1/4 po, en polypropylène ou matériau similaire
Humidité relative max. 90 % à 40°C
Plages de mesure 0 à 5 000 ppb en gamme automatique ou programmable par l’utilisateur. La plage minimale programmable est de 0 à 100 ppb.
Méthodes Absorption optique à 810 nm
Pression 5 psi max.
Détails réglementaires Sécurité CE : EN/CEI 61010-1, cTUVus ; CEM CE : EN61326 ; FCC alinéa 15, Classe A
Détails des relais Quatre SPDT, 5 A à 240 V - Programmable
Reproductibilité Moins de ±2 % de la valeur mesurée ou ±0,5 ppb (la valeur la plus élevée prévalant), de 0 à 300 ppb. Moins de ±5 % de la mesure entre 300 et 5 000 ppb.
Résolution 0,5 ppb dans toutes les plages
Temps de réponse Moins de 15 minutes par analyse
Pression d’échantillon 5 psi max.
Flux d’échantillons 1
Approvisionnement en échantillons Continue
Matières solides en suspension Moins de 60μm
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 113°F
Dimensions (L x l x H) 27 x 15 x 6 in (695 x 395 x 158mm)
Longueur (impériale) 27 in
Longueur (métrique) 695 mm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 395 mm
Hauteur (impériale) 6 in
Hauteur (métrique) 158 mm
Poids (impériale) 40 lb
Poids (métrique) 18 kg
Alimentation électrique 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 VCA
Fréquence 50/60 Hz