Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de référence Orion™ 800500U ROSS Ultra™
Code produit 10596669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10596669 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596669 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 800500U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    254.00€ / 1 pièces
    Économisez 25.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Réalisez des déterminations précises du pH pour les travaux de routine ou de recherche avec l’électrode de référence Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™.
Réalisez des déterminations précises du pH pour les travaux de routine ou de recherche avec l’électrode de référence Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™, une électrode demi-cellule avec corps en verre et connecteur à broche.
Contenu :
  • Bouteille de 60 ml de solution de remplissage d’électrode ROSS, 810007
Compatible avec :
  • 8101BNWP
  • Demi-cellule de pH ROSS 8101SC
  • Électrodes ROSS 8411BN demi-cellule de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de référence Orion 800500U ROSS Ultra
Types de connecteurs BNC (Waterproof)
Jonction céramique
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode de référence
Électrode Électrode demi-cellule en verre de référence ; Connecteur à broches
Type de solution de remplissage Solution de remplissage pour électrode ROSS
À utiliser avec (application) Mesures de pH précises
Référence interne ROSS
Précision 0,01
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) du corps 120 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16 mm