Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 815600 ROSS™
Description
Obtenez des résultats trois à cinq fois plus précis que ceux obtenus avec des électrodes conventionnelles grâce à l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion 815600 ROSS. Fournit des mesures stables à un pH de 0,01 en moins de 30 secondes.
- Matériau : corps en époxy
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : 0° à 100°C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : fibre de verre
- Dimensions : 120 × 12 mm
- Précision du pH : 0,01
- Solution de remplissage : 810007
- Pour une utilisation polyvalente lorsqu’une mesure précise du pH est requise
- Corps époxy renforcé et durable
- Adapté aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
- La dérive est inférieure à 0,002 pH par jour, la restandardisation est minimisée
Spécification
Spécification
| Description | Avec connecteur BNC |
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Fibre de verre |
| Matériau | Corps époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Dérive | < 0.002pH/day |
| Type de solution de remplissage | KCl 3 M |
| Référence interne | ROSS |
| Afficher plus |