Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée avec jonction à manchon Orion™ 8162SC ROSS™
Description
Obtenez des résultats plus précis que ceux obtenus avec des électrodes conventionnelles en utilisant l’électrode de pH combinée avec jonction à manchon Thermo Scientific™ Orion™ 8162SC ROSS™. Cette électrode fournit des mesures stables jusqu’à un pH de 0,01 en moins de 30 secondes.
Comprend :
- Flacons de 60 ml de solution de remplissage pour électrode ROSS 810007
Spécification
Spécification
| Description | Électrode de pH combinée avec jonction à manchon |
| Types de connecteurs | Bouchon à vis |
| Jonction | Manchon |
| Matériau | Corps en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Dérive | < 0.002pH/day |
| Type de solution de remplissage | 3 M de KCL |
| Comprend | Flacon de 60 ml de solution de remplissage d’électrode ROSS |
| Afficher plus |