Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9103BNWP
Description
Réalisez des applications avec la précision et la large plage de température de cette électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™, qui comprend des références argent/chlorure d’argent largement utilisées.
Inclut :
- Flacon de 60 ml de solution de remplissage Orion, 900011
Spécification
Spécification
| Description | Avec connecteur étanche |
| Types de connecteurs | Connecteur BNC étanche |
| Jonction | céramique |
| Matériau | Corps en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 90°C |
| Type | Électrode de pH combinée Ag / AgCl, corps en verre, connecteur BNC étanche |
| Type de solution de remplissage | KCl 4M avec Ag / AgCl |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre standard, connecteur BNC |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.