Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de pH / compensation automatique de température 3-en-1 Orion™ Triode™
Code produit 10212401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Mini fiche banane
Longueur (métrique) du câble:
1 m
1.5 m
3 m
6 m
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Longueur (métrique) du câble unitSize
10212401 BNC 1 m 1 pièce
10590533 BNC 1.5 m 1 pièce
11792817 BNC 6 m 1 pièce
10204728 BNC 3 m 1 pièce
11712827 Mini fiche banane 1 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10212401 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9107BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    234.00€ / 1 pièces
    Économisez 17.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. La sonde contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec compensation automatique de la température intégrée.
Caractéristiques :
  • Matériau : corps en époxy renforcé
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : De 0° à 90°C
  • Type de référence : Ag/AgCl
  • Jonction : mèche
  • Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
utilisation conseillée avec :
9107BN & 9107WP = ATC pour les modèles Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC pour Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions :
110 x 12 mm, diamètre du bouchon : 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description pH/ATC Triode
À utiliser avec (application) La sonde de compensation thermique de pH/automatique 3-in-1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode comprend une électrode remplie de gel à faible maintenance avec ATC intégré.Pour utilisation sur le terrain ou en usine.
À utiliser avec (équipement) Modèles Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920
Matériau Époxy
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Sonde pH / ATC, connecteur BNC
Plage de pH 0 à 14
Diamètre (impérial) du corps 0.47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16 mm
Jonction Mèche
Longueur (impériale) 4.7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Type de référence Ag/AgCl
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 176°F
Types de connecteurs BNC
Longueur (métrique) du câble 1 m
Vis mere Vis mindre
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.