Learn More
Thermo Scientific™ Électrode indicatrice de pH à jonction double Orion™ 9110DJWP
Code produit 10237293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur BNC étanche
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10237293 Connecteur BNC étanche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10237293 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9110DJWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    266.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-09-2026
Mesurez des échantillons d’à peine 0,2 ml grâce à l’électrode de pH à jonction double Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP.
Mesurez des échantillons d’à peine 0,2 ml grâce à l’électrode de pH à jonction double Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP, une électrode de pH combinée semi-micro.
Orion™ Double Junction Electrodes have an isolated Ag/AgCl reference system which prevents silver from coming in contact with the sample. Great for measuring TRIS buffer, sulfide and protein samples.
Solutions required
  • Electrode fill solution
  • 910008 3M KCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
  • 910001 pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
  • 910168 pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910104 pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
  • 910105 pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
  • 910686 pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910107 pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL
  • 910918 pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910110 pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
  • 910112 pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910199 Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH
  • electrode storage solution, 475 mL, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
  • 900020 Cleaning solution A and C, 30 mL each. B and D, 60 mL each
Items included with
  • 910008 3M KCl filling solution 60 mL 1 bottle
Warranty period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH à jonction double
Types de connecteurs Connecteur BNC étanche
Jonction céramique
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C
Type Électrode de pH à jonction double
Type de solution de remplissage KCl 3M
À utiliser avec (équipement) Standard pH Meter
Référence interne Double jonction Ag/AgCl
Précision 0.02
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 140°F