Learn More
Thermo Scientific™ Sonde à ATC en époxy Orion™ 927005MD
Code produit 10716344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur à fiche phono 3,5 mm
DIN 8 broches
MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10716344 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) 1 pièce
10160921 DIN 8 broches 1 pièce
10100691 Connecteur à fiche phono 3,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10716344 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 927005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    251.10€ / 1 pièces
    Économisez 70.90€
    22% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Obtenez des mesures rapides et précises en laboratoire ou sur le terrain grâce à cette sonde ATC, qui corrige automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de la pente de l’électrode.
Obtenez des mesures rapides et précises en laboratoire ou sur le terrain grâce à la sonde à ATC en époxy Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD. Cet instrument corrige automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode en raison d’un changement de température.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur, la date antérieure prévalant (la date la plus ancienne étant retenue).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Connecteur MiniDIN (ATC)
Précision ± 1 ° C
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Matériau Époxy
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Sonde ATC, époxy
Plage de pH 0 à 14
Diamètre (impérial) du corps 0,2 po
Diamètre (métrique) du corps 6mm
Longueur (impériale) 4,7 po
Longueur (métrique) 120mm
Température (impériale) en fonctionnement 32 ° à 176 ° F
Types de connecteurs MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)