Learn More
Thermo Scientific™ Sonde à ATC en verre Orion™ 927006MD
Code produit 10010263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur à fiche phono 3,5 mm
DIN 8 broches
MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
10010263 Connecteur à fiche phono 3,5 mm 1 pièce
10685091 DIN 8 broches 1 pièce
10325013 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10010263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 927006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    417.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez une compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode avec cette sonde ATC en verre.
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour la variation de la pente de l’électrode en raison du changement de température avec la sonde à ATC en verre Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD. Disponible avec trois options de connecteur différentes.
Trois modèles disponibles compatibles avec des multimètres Orion différents. Version MiniDIN compatible avec les anciens multimètres, moyennant l'utilisation d'un câble adaptateur.
  • Corps de l'électrode : verre résistant aux produits chimiques
  • Adaptée à une utilisation en laboratoire avec les échantillons difficiles
  • Température : 0 à 100 °C
  • Exactitude relative : 2 °C
  • pH : 0 à 14 Dimension de la sonde : 12 × 8 mm (L × dia.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 1 ° C
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star
Matériau verre
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Sonde ATC, verre
Plage de pH 0 à 14
Diamètre (impérial) du corps 0,3 po
Diamètre (métrique) du corps 8mm
Longueur (impériale) 4,7 po
Longueur (métrique) 120mm
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Types de connecteurs Connecteur à fiche phono 3,5 mm
Conditions de stockage Stocker à l’air
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ATC PROBE ORION(TM) PERPHECT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.