Learn More
Thermo Scientific™ Sonde à ATC en verre Orion™ 927006MD
Code produit 10325013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur à fiche phono 3,5 mm
DIN 8 broches
MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10325013 MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) 1 pièce
10685091 DIN 8 broches 1 pièce
10010263 Connecteur à fiche phono 3,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10325013 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 927006MD
Expédition estimée: 14-12-2026
Effectuez une compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode avec cette sonde ATC en verre.
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour la variation de la pente de l’électrode en raison du changement de température avec la sonde à ATC en verre Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD. Disponible avec trois options de connecteur différentes.
Trois modèles disponibles compatibles avec des multimètres Orion différents. Version MiniDIN compatible avec les anciens multimètres, moyennant l'utilisation d'un câble adaptateur.
  • Corps de l'électrode : verre résistant aux produits chimiques
  • Adaptée à une utilisation en laboratoire avec les échantillons difficiles
  • Température : 0 à 100 °C
  • Exactitude relative : 2 °C
  • pH : 0 à 14 Dimension de la sonde : 12 × 8 mm (L × dia.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 1 ° C
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure série Orion Star, Orion Star A, Orion Versa Star
Matériau verre
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Sonde ATC, verre
Plage de pH 0 à 14
Diamètre (impérial) du corps 0,3 po
Diamètre (métrique) du corps 8mm
Longueur (impériale) 4,7 po
Longueur (métrique) 120mm
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Types de connecteurs MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star)
Conditions de stockage Stocker à l’air