Learn More
Thermo Scientific™ Micro-électrode de pH Orion™ 9810BN
Description
Mesurez le pH dans des échantillons d’à peine 0,5 μl dans des gels ou des micro-récipients avec la micro-électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN, une électrode de pH combinée à petit embout en verre pour les mesures de pH sur micro-échantillons.
Contenu :
- Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion, 900011
Recommandé dans les domaines suivants :
- Utilisation avec des gels ou des échantillons de très petit volume
Spécification
Spécification
| Description | Micro-électrode de pH |
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | céramique |
| Matériau | Pointe courte, verre |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Électrode | Micro-électrode combinée en verre à pointe courte ; pointe : 37 X 1.3 mm ; volume d’échantillon min. : 0.5 μl |
| Type de solution de remplissage | 4 M de KCL avec de l’Ag/AgCl, Orion réf. 900011 |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures de pH sur micro-échantillons |
| Référence interne | Jonction simple Ag/AgCl |
| Conditions de stockage | Pour obtenir une réponse rapide et une jonction à écoulement libre, le capteur et la jonction de référence ne doivent pas sécher. Nettoyez toujours l’électrode avant de la ranger. Stockage à court terme (une semaine maximum) : Plongez l’électrode de pH dans une solution de stockage conçue à cet effet, réf. 910001. Pour empêcher toute cristallisation de la solution de remplissage, obturez l’orifice de remplissage quand l’électrode est rangée et ouvrez-le pour l’étalonnage et la mesure. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez l’électrode et obturez soigneusement l’orifice de remplissage. Recouvrez l’électrode avec le tube de verre de protection contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. |
| Afficher plus |