Learn More
Thermo Scientific™ Micro-électrode de pH Orion™ 9863BN
Description
Mesurez le pH en perçant les septa avec la micro-électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN, une électrode combinée à corps en verre de 16 G à pointe d’aiguille biseautée.
Contenu :
- Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode, 900011
Recommandée dans les domaines suivants :
- Percer les septa
Spécification
Spécification
| Description | Micro-électrode de pH |
| Jonction | céramique |
| Matériau | Verre |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Électrode | Électrode combinée à aiguille biseautée ; Embout : 40 x 1,7 mm |
| Type de solution de remplissage | 4 M de KCL avec de l’Ag/AgCl, Orion réf. 900011 |
| Référence interne | Simple jonction Ag/AgCl |
| Immersion max. | 3 mm |
| Précision | 0,02 |
| Conditions de stockage | Pour obtenir une réponse rapide et une jonction à écoulement libre, le capteur et la jonction de référence ne doivent pas sécher. Nettoyez toujours l’électrode avant de la ranger. Stockage à court terme (une semaine maximum) : Plongez l’électrode de pH dans une solution de stockage conçue à cet effet, réf. 910001 Pour empêcher toute cristallisation de la solution de remplissage, obturez l’orifice de remplissage quand l’électrode est rangée et ouvrez-le pour l’étalonnage et la mesure. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez l’électrode et obturez soigneusement l’orifice de remplissage. Recouvrez l’électrode avec le tube de verre de protection contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. |
| Afficher plus |