Learn More
Thermo Scientific™ Turbidimètre Orion™ AQ4500
Code produit 10550753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Turbidimètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10550753 Turbidimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Commandez les supports d’étalonnage de rechange pour AQ4500 (AC45ST) et les flacons de remplacement en conditionnement de 12 (AC2T24). Un ensemble composé d’huile de silicone et d’un chiffon (AC45SI) est également disponible.
Code produit 10550753 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQ4500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00€
    1593.00€ / 1 pièces
    Économisez 312.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Commandez les supports d’étalonnage de rechange pour AQ4500 (AC45ST) et les flacons de remplacement en conditionnement de 12 (AC2T24). Un ensemble composé d’huile de silicone et d’un chiffon (AC45SI) est également disponible.
Utilisez les doubles sources d’éclairage LED et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires proposées par ce turbidimètre.
Utilisez les fonctions avancées du turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500, parmi lesquelles deux sources de lumière et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires. Restez en phase avec les protocoles réglementaires en constante évolution, utilisez la lumière blanche LED pour respecter les exigences EPA 180.1 ou la LED infrarouge (IR) pour respecter les exigences ISO 7027. Sélectionnez l’un des modes de mesure, y compris la norme EPA 180.1, la norme néphélométrique ISO, l’absorbance ISO, la transmission en %, l’EBC et l’ASBC. Cet instrument de mesure étanche classé IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une batterie à durée de vie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
Consignez les données dans la mémoire interne ou commandez le câble AQ4CBL pour envoyer les données vers une imprimante ou les télécharger sur un ordinateur pour disposer d’un stockage aisé afin de stocker en toute simplicité les de résultats horodatés.
  • Brevets Approbation par l’EPA pour la création de rapports sur l’eau potable selon la norme CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pag. 38351-38356
  • Double source pour la conformité avec les
  • mesures néphélométriques et ratiométriques EPA 180.1 et ISO 7027 avec plage automatique
  • Turbidimètre portable étanche IP67
  • Lectures dans la plage 0 à 1 000 NTU dans tout un choix d’unités : NT, FTU, FNU, ASBC ou EBC
Inclut :
  • Instrument de mesure AQ4500
  • Jeu de 5 étalons primaires approuvés par l’EPA des États-Unis
  • Sept tubes en verre
  • Manuel d’utilisation
  • Mallette de transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre
Source lumineuse DEL, Multiple
Type d’affichage LED
Sélection de plage automatique Oui
Description Kit Turbidimètre et échantillonnage
Autonomie de la batterie 2 500 heures
Méthodes approuvées par l’EPA 180,1
Certifications/Conformité Approbation par l’EPA (États-Unis) pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pg 38351-38356 EPA 180,1 et ISO 7032
Méthodes acceptées par l’ISO ISO 7027