Learn More
Thermo Scientific™ Turbidimètre Orion™ AQUAfast AQ3010
Code produit 12003273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
12003273 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12003273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AQ3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    977.27€ / 1 pièces
    Économisez 222.73€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générez une lecture précise de la turbidité rapidement grâce au turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010
Générez une lecture précise de la turbidité rapidement grâce au turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010. Parfait pour le travail en usine, sur le terrain ou en laboratoire, ce turbidimètre simple, mais puissant, offre un important éventail de fonctionnalités. Utilisez la source lumineuse à LED infrarouge (IR) pour répondre aux exigences ISO 7027 et mesurer de manière fiable la turbidité avec des valeurs de sélection automatique allant de 0 à 1000 NTU. Cet instrument de mesure IP67 étanche offre une longue durée de vie de la pile d’environ 3000 tests en moyenne.
Caractéristiques :
  • Résultats faciles à lire dans de nombreux d’environnements de travail grâce au grand écran LCD lumineux
  • Sélection automatique de plage de 0 à 1000 NTU
  • Utilise le principe néphélométrique avec une détection à 90°
  • Conforme à la norme ISO 7027, il offre une source de lumière uniforme permettant une précision accrue
  • Pas de mélange ni de dilution avec des étalons primaires (billes polymères) agréés EPA pour un étalonnage plus rapide
Alertes de commande :
Les produits de rechange comprennent les éléments suivants : Ensemble de pièces AC301S, huile de silicone et chiffon AC3SIL et flacon AC3V25. Les autres accessoires comprennent une brosse de nettoyage AC3CBR et l’étalon de turbidité formazine (4000 NTU, 475 ml) AC45FZ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage LCD
Temps de réponse < 6 secondes
Description Kit turbidimètre
Principales fonctions Puissance, Étal., Déf. vers le haut, Déf. vers le bas, Lecture/Entrée
Indice IP IP67
Précision ± 2 % de la lecture ± 1 LSD de 0 à 500 NTU, ± 3 % de la lecture ± 1 LSD de 501 à 1 000 NTU
Résolution 0,01 NTU (0,01 à 19,99 NTU), 0,1 NTU (20,0 à 99,9 NTU), 1 NTU (100 à 1 000 NTU)
Turbidité De 0,01 à 19,99 NTU avec une résolution de 0,01 NTU, de 20,0 à 99,9 NTU avec une résolution de 0,1 NTU, de 100 à 1 000 NTU avec une résolution de 1 NTU
Autonomie de la batterie 3000 dosages
Certifications/Conformité CE, TUV 3-en-1 pour CSA-US, FCC alinéa 15
Méthodes acceptées par l’ISO ISO 7027
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.