Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast™ AQ4500
Code produit 11767717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoire pour turbidimètre
Flacon de turbidité de rechange
Kit Huile de silicone et chiffon
Turbidimètre
Étalon de turbidité formazine
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
475mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11767717 Kit Huile de silicone et chiffon 1 pièce
11757717 Étalon de turbidité formazine 475mL
10494362 Accessoire pour turbidimètre 1 pièce
11722178 Flacon de turbidité de rechange 12 pièces
10672853 Turbidimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11767717 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AC45S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.90€
    26.19€ / 1 pièces
    Économisez 5.71€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Assurez-vous que votre turbidimètre est doté des accessoires dont il a besoin, notamment des flacons pour la mesure de la turbidité, des étalons primaires pour la mesure de la turbidité, des étalons de turbidité formazine et plus encore.
Assurez-vous que votre turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 est doté des accessoires dont il a besoin grâce à notre sélection d’accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast™ AQ4500 comprenant des flacons pour la mesure de la turbidité, des étalons primaires pour la mesure de la turbidité, des étalons de turbidité formazine et plus encore. Notre turbidimètre Orion AQUAfast AQ4500 présente des fonctionnalités avancées, notamment des sources lumineuses doubles et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires. Restez en phase avec les protocoles réglementaires en constante évolution ; utilisez la lumière blanche LED pour respecter les exigences de l’EPA 180.1 ou la LED infrarouge (IR) pour respecter les exigences ISO 7027. Sélectionnez l’un des modes de mesure, y compris l’EPA 180.1, la norme néphélométrique ISO, l’absorbance ISO, la transmission en %, l’EBC et l’ASBC. Cet instrument de mesure étanche IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une durée de vie de batterie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
Consignez les données dans la mémoire interne ou commandez le câble AQ4CBL pour envoyer des données vers une imprimante ou les télécharger sur un ordinateur pour disposer d’un stockage aisé de résultats horodatés.
  • Approbation par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pag. 38351-38356
  • Double source pour la conformité avec les
  • mesures néphélométriques et ratiométriques EPA 180.1 et ISO 7027 avec plage automatique
  • Turbidimètre portable étanche IP67
  • Lectures dans la plage 0 à 1 000 NTU dans tout un choix d’unités : NT, FTU, FNU, ASBC ou EBC
Inclut :
  • Instrument de mesure AQ4500
  • Jeu de 5 étalons primaires approuvés par l’EPA des États-Unis
  • Sept tubes en verre
  • Manuel d’utilisation
  • Mallette de transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit Huile de silicone et chiffon
À utiliser avec (équipement) Turbidimètre AQ4500
Méthodes approuvées par l’EPA Approbation par l’EPA (États-Unis) pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pg 38351-38356 EPA 180,1 et ISO 7028
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.