Learn More
Thermo Scientific™ Thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165
Code produit 11787747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Moniteur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11787747 Moniteur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11787747 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur COD165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00€
    1540.00€ / 1 pièces
    Économisez 155.00€
    9% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveillez l’environnement et les eaux usées grâce à ce thermoréacteur qui détecte automatiquement la tension et la fréquence secteur.
Surveillez l’environnement et les eaux usées grâce au thermoréacteur Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ COD165. Le thermoréacteur détecte automatiquement la tension et la fréquence secteur, de sorte que l’utilisateur n’a pas de commutateurs à régler avant la mise sous tension. Il suffit de placer les tubes d’échantillon dans les puits du système de digestion, de couvrir à l’aide du couvercle de sécurité à charnières, de définir la température et la durée et de laisser la digestion suivre son cours.
Caractéristiques :
  • Réglages de température 100°C, 120°C, 150°C, 160°C et 165°C
  • Programmez l’arrêt automatique avec des durées prédéfinies de 30, 60 et 120 minutes, ou utilisez le mode température continue pour un contrôle manuel de la température
  • Sélection automatique de la tension sur la plage 90 V à 260 V et de la fréquence 50/60 Hz avec un câble d’alimentation approprié pour les États-Unis/le Canada, l’UE et la Chine (inclus)
Alertes de commande :
Les accessoires comprennent les kits de test DCO (plage de 0 à 150 ppm, CODL00 ; plage de 0 à 1 500 ppm, CODH00 ; plage de 0 à 15 000 ppm, CODHP0) et étalons DCO (plage 1 000 ppm, CODS01 ; plage 10 000 ppm, CODS10).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 0,2 % fin d’échelle
Description Thermoréacteur DCO165
Gamme 100°C, 120°C, 150°C, 160°C, 165°C
Tension 100/220 V
Poids (impériale) 127 oz
Poids (métrique) 3,6 kg
Fréquence 50/60 Hz
Homogénéité des températures du bloc chauffant ± 0,5°C
Justesse des températures du bloc chauffant ± 0,1°C
Alimentation électrique 100/220 V, 50/60 Hz
Stabilité des températures du bloc chauffant ± 0,5°C
Protection contre la surchauffe Oui
Couvercle de sécurité Plastique transparent, à charnières pour se rabattre pour le chargement et le déchargement
Taille de l’échantillon Jusqu’à 25 tubes de digestion, 16 mm de diamètre
Sonde de température Pt100 classe A
Étalonnage de la sonde de température Automatique par logiciel
Sélection de la température 100, 120, 150, 160 ou 165°C
Thermorégulateur Microprocesseur PID
Sélection de la durée 30, 60, 120 minutes ou en continu
Puissance 1 650 W
Type Moniteur
Certifications/Conformité ISO 9001